Learn More
Axygen™ Axygen™ Multiwell-Reagenzienreservoirs mit hohem Profil
Hergestellt aus reinem Polypropylen für ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Marke: Axygen™ RES-MW8-HP-SI
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Behälter aus durchscheinendem Polypropylen verfügen über eine standardisierte SBS-Grundfläche für den Einsatz in automatisierten Systemen.
Spezifikation
ANSI/SLAS, RNase-/DNase- und pyrogenfrei | |
80 ml | |
Steril | |
25/Karton | |
Einzeln verpackt; 25/Karton | |
8 |
Klar | |
Polypropylen | |
Reagenzienreservoir | |
1/Packung | |
10 ml | |
Ja |
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
DateigrößeVersion: 2.2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Multiwell-Reagenzienreservoirs mit hohem Profil > 8 Kanäle; Hohes Profil; Vorsterilisiert
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur