Learn More
Axygen™ Axygen™ Multiwell-Reagenzienreservoirs mit hohem Profil
GREENER_CHOICE
Hergestellt aus reinem Polypropylen für ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Marke:  Axygen™ RES-MW8-HP
193.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11330265
  • 335.00 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Behälter aus durchscheinendem Polypropylen verfügen über eine standardisierte SBS-Grundfläche für den Einsatz in automatisierten Systemen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI/SLAS, RNase-/DNase- und pyrogenfrei
80 ml
Unsteril
25/Karton
25/Karton
8
Klar
Polypropylen
Reagenzienreservoir
25/Packung
10 ml
Ja
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Multiwell-Reagenzienreservoirs mit hohem Profil > 8 Kanäle; Hohes Profil; Vorsterilisiert