Learn More
Axygen™ Axygen™ Multiwell-Reagenzienreservoirs mit hohem Profil
Hergestellt aus reinem Polypropylen für ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Marke: Axygen™ RES-MW12-HP-SI
239.33 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Behälter aus durchscheinendem Polypropylen verfügen über eine standardisierte SBS-Grundfläche für den Einsatz in automatisierten Systemen.
Spezifikation
ANSI/SLAS, RNase-/DNase- und pyrogenfrei | |
264 ml | |
Steril | |
25/Karton | |
Einzeln verpackt; 25/Karton | |
12 |
Klar | |
Polypropylen | |
Reagenzienreservoir | |
25/Packung | |
22 ml | |
Ja |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
DateigrößeVersion: 2.2 MB
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Multiwell-Reagenzienreservoirs mit hohem Profil > 12 Kanäle; Hohes Profil; Vorsterilisiert
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur