Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 8er-Streifen
In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung lieferbar. Axygen™ 8-Röhrchen PCR-Streifen, 0.2 ml, bestehen aus robustem Polypropylen. Jedes nicht sterile, konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Werden mit flacher oder gewölbter Kappe zum Verhindern eines Probenverlustes oder ohne Kappe verkauft.
116.50 CHF - 1248.75 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 0,2 ml |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Material | Polypropylen |
Format | Streifen |
Produkttyp | Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen |
Produktcode | Marke | Farbe | Verschlusstyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Verschlusstyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12706839
|
Axygen™
PCR-0208-B |
Blau | gesondert erhältlich | 125 St./Packung; 1250 St./Karton | N/A | ||||||
12681646
![]() |
Axygen™
PCR-0208-C |
Durchsichtig | gesondert erhältlich | 125/Packung |
139.00 CHF
125 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10841291
![]() |
Axygen™
PCR-0208-C |
Durchsichtig | gesondert erhältlich | 125/Packung | N/A | ||||||
12667215
![]() |
Axygen™
PCR-0208-CP-C |
Klar | Kuppelform | 125/Packung |
162.00 CHF
125 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12547977
![]() |
Axygen™
PCR-0208-A |
Divers | gesondert erhältlich | 125 Packung |
128.22 CHF
125 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12657215
|
Axygen™
PCR-0208-FCP-C |
Klar | Flach | 125 Packung |
251.00 CHF
125 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12587977
![]() |
Axygen™
PCR-0208-G |
Grün | gesondert erhältlich | 125 St./Packung; 1250 St./Karton |
125.00 CHF
125 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12597977
![]() |
Axygen™
PCR-0208-O |
Orange | gesondert erhältlich | 125 St./Packung; 1250 St./Karton | N/A | ||||||
12517987
|
Axygen™
PCR-0208-V |
Violet | Sold Separately | 125/Pk., 1250/Cs. | N/A | ||||||
12527987
![]() |
Axygen™
PCR-0208-Y |
Gelb | gesondert erhältlich | 125 St./Packung; 1250 St./Karton |
125.00 CHF
125 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12507987
|
Axygen™
PCR-0208-R |
Red | Sold Separately | 125/Pk., 1250/Cs. | N/A | ||||||
15479063
![]() |
Axygen™
PCR-0208-C-100 |
Klar | gesondert erhältlich | 100/Karton |
128.18 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich. Axygen™ 8-Röhrchen PCR-Streifen, 0.2 ml, bestehen aus robustem Polypropylen. Jedes nicht sterile, konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Erhältlich mit flachen oder gewölbten Kappen für
- PCR-Röhrchenstreifen passen in viele verschiedene Thermozykler
- Ultradünne und gleichmäßige Wanddicke für eine präzise Wärmeübertragung
- Die gewölbten oder flachen Kappen schließen fest und verhindern das Verdunsten der Probe
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Hergestellt mit 99.9 % reinem Polypropylen
- In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich.
Spezifikation
0,2 ml | |
Polypropylen | |
Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen |
Unsteril | |
Streifen |