missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SI Analytics™ AVS™470-Basiseinheit für TC Sensing

SI Analytics™ AVS™ 470 Grundgerät für TC-Erkennung ist ein Viskositätsmessgerät, das Saug- und Druckmessungen vollständig unabhängig von einem PC ermöglicht.

Marke:  SI Analytics™ 285415708

Artikelnummer. 10769064

  • 11315.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Unabhängigkeit und Flexibilität
  • Ermöglicht die Einrichtung einer Messstation, die auch unter schwierigen Bedingungen höchsten Anforderungen gerecht wird, z. B. zur Überwachung der Produktions- oder Kontrollqualität in der Polymer- und Mineralölindustrie
  • Enthält fast alles, was Sie für präzise und reproduzierbare Messungen benötigen
  • Alle gängigen Viskositätsberechnungen sind bereits in das Gerät integriert, eine kleine PS2-Tastatur genügt, um zusätzliche Daten einzugeben
  • Mit einem seriellen Drucker können Sie Ihre Messergebnisse bequem dokumentieren
  • Elektrische Anschlüsse: Rundsteckverbinder mit Bajonettverschluss für Viskosimeter, Rundsteckverbinder mit Bajonettverschluss für Viskosimeter, 4-polige DIN-Buchse für TC Viskosimeter, 4-poliger Rundsteckverbinder für kapazitive Sensoren, 7-poliger Rundsteckverbinder für AVS™ 26, mit Bajonettverschluss
  • RS-232-C: Schnittstelle 9-polig für seriellen Drucker
  • Enthält ein ViscoPump III-Modell für die TC-Erfassung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Druck: 0,35 bis 1800 cSt; Absaugung: 0,35 bis 5000 cSt
Aluminiumgehäuse aus Stahl
320 mm
0,01%
90–240 V
LC-Anzeige
205 mm
255 mm
10°bis 40 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Manuals

Product Information

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
SI Analytics™ AVS™470-Basiseinheit für TC Sensing > Abmessungen (L x B x H):320 x 255 x 205 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt