Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Data Acquisition Software
Complete Data Acquisition Software enables measurement readings to be displayed and stored on a PC from up to 8 devices at a time.
Marke: Fisherbrand™ 90080-21
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Display and store measurement readings on a PC from up to 8 devices at a time
- Data capture runs in the background, enabling users to work on other programs simultaneously
- Set audible and visual notification alarms, or immediately send an email if an over/under condition occurs
- Software can be used to connect a meter directly to PC via cable
- Check software specification tables for meter compatibility
Spezifikation
Software zur Datenerfassung | |
Datenerfassungssoftware mit USB-Kabel und Kalibrierung | |
90080-09, 03313-65, 03313-66, 37804-06, 37804-07 (Nachverfolgbar™ 4000, 4080, 4085, 6412, 6413) |
No Display | |
Software-CD und 6 Fuß lange Kabel (USB-, serielle und Geräteanschlüsse) |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Data Acquisition Software > Data Acquisition Software with USB Cable and Calibration
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur