Learn More
Molecular Probes™ Avidin, NeutrAvidin™, PE conjugate
Avidin, NeutrAvidin™, PE-Konjugat
Marke: Molecular Probes™ A2660
685.52 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Unser R-Phycoerytrhin (R-PE)-Konjugat von NeutrAvidin™ Biotin-bindenden Protein - eine Form von Avidin, die bearbeitet wurde, um die Kohlenhydrate zu entfernen und den isoelektrischen Punkt zu senken - dies kann den Hintergrund durch unspezifische Bindung erheblich verringern. Die Methode zur Deglykosylierung der Avidin erhält die spezifische Bindung. Dieses helle, fluoreszierende Reagenz eignet sich ideal für die Erkennung biotinylierter Ziele in Durchflusszytometrieanwendungen.
Spezifikation
1 mg/mL | |
1 mL | |
Nasseis | |
Avidin |
R-phycoerythrin | |
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) und vor Licht geschützt lagern. | |
NeutrAvidin™ |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen