Learn More
Labcon™ Automation Pipette Tips for Biomek™ Instruments Workstations
These automation pipette tips for Biomek™ Instruments Workstations are available in Xpress refills or racks.
Marke:  Labcon™ 8020-250-000-9
384.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24289" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17557966
  • 405.00 CHF / 3840 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Pipettenspitzen für automatisierte Arbeitsstationen
  • Passend für Biomek™ Instruments Pipetten
  • Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Magentafarbene
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
200 μl
Unsteril
Autoklavierbar
52,1 mm
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei
480 Spitzen/Nachfüllpackung, 8 Nachfüllpackungen/Karton.
Automatisiertes Pipettiersystem
APT™
Ungefiltert
Durchsichtig
2 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI
Nachfüllpackung
Ja
Nein
Polypropylenharz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Labcon™ Automation Pipette Tips for Biomek™ Instruments Workstations > Pipettenspitzen für die Automatisierung; Format: Nachfüllpackung; Sterilität: Nicht steril; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; Reinheitsansprüche: ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei, gefiltert: Ohne Filter