Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Transpette™ Transferpipettierer mit acht Kanälen
Zum Waschen von Platten, Füttern und Überstandsaspiration an Mikrotiterplatten
Marke: Bel-Art™ F37873-0001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zum Waschen von Platten, Füttern und Überstandsaspiration an Mikrotiterplatten
- 8-Kanal mit 600μ l Kapazität pro Kanal
- Aus durchscheinendem Kunststoff
- Nach “heißer” radioaktiver Verwendung entsorgen, um eine Strahlenkontamination teurer Geräte zur Handhabung von Flüssigkeiten zu vermeiden
- Nicht autoklavierbar
- Mit sterilen und nicht sterilen Optionen erhältlich
Spezifikation
Polyethylen | |
Zum Waschen von Platten, Füttern und Überstandsaspiration an Mikrotiterplatten | |
Einzeln verpackt | |
600 μl | |
Transferpipette |
Steril | |
100/Karton | |
Natural | |
180 mm | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Transpette™ Transferpipettierer mit acht Kanälen > Steril; 100/Pckg.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur