Learn More
Labcon™ Automation Pipette Tips for Biomek™ Instruments Workstations
These automation pipette tips for Biomek™ Instruments Workstations are available in Xpress refills or racks.
405.00 CHF - 831.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 200 μl |
---|---|
Gefiltert | Ungefiltert |
Gestellfarbe | Durchsichtig |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Länge (angloamerikanisch) | 2 in. |
Produktcode | Marke | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17577966
|
Labcon™
8020-695-028-9 |
Steril | Rack, 96 |
831.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17567966
|
Labcon™
8020-690-028-9 |
Unsteril | Rack, 96 |
759.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17557966
|
Labcon™
8020-250-000-9 |
Unsteril | Nachfüllpackung |
405.00 CHF
3840 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Pipette tips for automated workstation
- Fits Biomek™ Instruments Pipettes
- If sterile, tips have undergone Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical labs
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Magenta color
- Made in USA
Spezifikation
200 μl | |
Durchsichtig | |
2 in. | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
Autoklavierbar | |
52,1 mm | |
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei | |
Automatisiertes Pipettiersystem | |
APT™ |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ Automation Pipette Tips for Biomek™ Instruments Workstations