Learn More
Labcon™ Automation Pipette Tips for Biomek™ Instruments Workstations
These automation pipette tips come racked in different volume sizes for your convenience.
Marke:  Labcon™ 8005-690-009-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17587956
  • 5730.00 CHF / 19200 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Pipettenspitzen für automatisierte Arbeitsstationen
  • Passend für Beckman™ Biomek Arbeitsstationen
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Magentafarbene
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
30 μl
Unsteril
Autoklavierbar
32,9 mm
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei
19.200 Spitzen
Automatisiertes Pipettiersystem
APT™
Ungefiltert
Durchsichtig
1,3 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI
Gestell, 384-Well
Ja
Nein
Polypropylenharz
Name des Produkts
Labcon™ Automation Pipette Tips for Biomek™ Instruments Workstations > Pipettenspitzen für die Automatisierung; Sterilität: Nicht steril; Volumen (metrisch): 30 μl, Format: Gestell, 384-Well; Länge (metrisch): 32,9 mm; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP