Learn More
Bel-Art™ Einmal-Vaccu-Pette/96, steril, max 35ml (ohne Spritze)
Absaugen oder Dispensieren von 96 Wells in weniger als 10 Sekunden, wodurch wiederholtes Waschen oder Dispensieren beschleunigt wird
Marke: Bel-Art™ F37876-0000
Benachrichtigungen:
Nur für den Einmalgebrauch geeignet: Kann nicht autoklaviert oder gassterilisiert werden
Beschreibung
Absaugen oder Dispensieren von 96 Wells in weniger als 10 Sekunden, wodurch wiederholtes Waschen oder Dispensieren beschleunigt wird
- Für den gleichzeitigen Medienwechsel oder die Zugabe/Entfernung von Reagenzien aus einer 96-Well-Platte
- Einmalspritze aus Kunststoff anschließen und Kolben herausziehen, um Flüssigkeit zu transferieren
- Aus transparentem Kunststoff
- Mit Vakuumauslass an einem Ende und einem kurzen Röhrchen mit 3.2 mm ID für den Anschluss von Spritzen
- Steril/Einweg-Modell aus durchsichtigem Einwegkunststoff
- Erfordert 30 ml oder größere sterile Einwegspritze
Spezifikation
96 Well; LxBxH: 12.7 x 8.6 x 3.7 cm | |
Steril | |
Durchsichtig | |
12,7 cm | |
Reusable |
Kunststoff | |
Jeweils | |
30 mL | |
Pipettiergerät |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Einmal-Vaccu-Pette/96, steril, max 35ml (ohne Spritze) > L x B x H: 12.7 x 8.6 x 3.7 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur