Learn More
Applied Biosystems™ AutoLys M TubeLifter
Mit dem AutoLys M TubeLifter kann ein Gestell mit 24 AutoLys M Röhrchen gleichzeitig angehoben und für die Zentrifugation wieder eingesetzt werden.
Marke: Applied Biosystems™ A37956
3195.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Sobald die Zentrifugation abgeschlossen ist, wird das Röhrchengestell zum TubeLifter zurückgeleitet, und das innere Röhrchen jedes AutoLys M Röhrchens wird vom äußeren Röhrchen getrennt. Das äußere Röhrchen enthält das Lysat, das mit dem MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra-Kit zur Rückgewinnung der Nukleinsäuren weiterverarbeitet wird.
Spezifikation
AutoLys TubeLifter-System | |
1 each | |
Raumtemperatur |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
9Stunden
9Minuten
24Sekunden
35