Learn More
Testo™ Temperatursonde
Überwachen Sie mit diesen Streifen die Temperatur von sich bewegenden oder kleinen Objekten und überwachen Sie die Transport- und Lagerungstemperaturen langfristig. Testoterm™ Temperaturstreifen können auf eine Vielzahl unterschiedlicher Oberflächen aufgetragen werden und reagieren auf spezifische Temperaturanstiege, indem sie die Farbe innerhalb von 2 bis 3 Sekunden irreversibel ändern.
Marke: Testo™ 0646 0108
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Selbstklebende Temperaturstreifen
- Erhältlich in Heften zu 10 Stück
- Streifen werden abgezogen und auf das zu messende Objekt angewendet
- Ändern die Farbe, wenn Schwellenwerte innerhalb von 2 bis 3 Sekunden überschritten werden
Spezifikation
Selbstklebend | |
± 1,5 °C | |
37°bis 65 °C | |
Selbstklebende Temperaturstreifen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Testo™ Temperatursonde > STREIFEN A +37 BIS +65
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur