Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed
Printed style.
46.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | OSHA, 29 CFR1910.1030 |
Verschlusstyp | Elastisch |
Enthält | Gedruckt in Englisch und Spanisch |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Kapazität (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Kapazität (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
18316523
|
Fisherbrand™
01826A |
Clear | 24 x 12 in. (61 x 30 cm) | 2 to 3 gal. |
97.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
18508066
|
Fisherbrand™
01826C |
Clear | 36 x 24 in. (91 x 61 cm) | 13 to 16 gal. |
298.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
18528066
|
Fisherbrand™
01826D |
Clear | 38 x 31 in. (97 x 79 cm) | 20 bis 30 gal. |
389.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
18386523
|
Fisherbrand™
01826E |
Bedruckt, transparent | 48 x 37 Zoll (122 x 94 cm) | 44 gal. |
263.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
18366503
|
Fisherbrand™
01828E |
Rot | 48 x 37 Zoll (122 x 94 cm) | 44 gal. |
547.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
18306523
|
Fisherbrand™
01826B |
Clear | 30 x 24 Zoll (76 x 61 cm) | 12 bis 14 gal. |
146.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
18306533
|
Fisherbrand™
01828A |
Rot | 12 x 8 in. (30 x 20 cm) | 1 bis 2 gal. |
46.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
18376503
|
Fisherbrand™
01828B |
Rot | 48 x 36 cm | 3 to 4 gal. |
90.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
18518066
|
Fisherbrand™
01828C |
Rot | 23 x 19 in. (58 x 48 cm) | 7 to 10 gal. |
140.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
18386503
|
Fisherbrand™
01828D |
Rot | 35 x 25 in. (89 x 64 cm) | 13 to 16 gal. |
263.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Printed style bags
- Maximum temperature, 140°C (285°F); for use at 134°C (274°F)
- 2mil thick
- Supplied with autoclavable elastic steam-venting closures
Compliance
Der Stil der aufgedruckten Grafiken entspricht der OSHA™ Norm 29CFR1910.1030.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Elastisch | |
Polypropylen | |
2 mil |
OSHA, 29 CFR1910.1030 | |
Gedruckt in Englisch und Spanisch | |
140°C |