Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed
Printed style.
Marke: Fisherbrand™ 01828C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Printed style bags
- Maximaltemperatur, 140 °C (285 °F); zur Verwendung bei 134 °C (274 °F)
- 2 mm stark
- Mit autoklavierbaren, elastischen Dampfbelüftungsverschlüssen
Compliance
Der Stil der aufgedruckten Grafiken entspricht der OSHA™ Norm 29CFR1910.1030.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
OSHA, 29 CFR1910.1030 | |
Rot | |
Polypropylen | |
2 mil | |
23 in. | |
19 in. |
7 to 10 gal. | |
Elastisch | |
Gedruckt in Englisch und Spanisch | |
140°C | |
23 x 19 in. (58 x 48 cm) | |
58 cm | |
48 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed > Red; Printed; Size: 19 x 23 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur