Learn More
Cytiva Agarose IEF-Medien
Für isoelektrische Fokussierung großer Moleküle. Agarose-IEF-Medium ist die beste Wahl für viele IEF-Anwendungen und immunochemische Detektionsmethoden.
Marke:  Cytiva 17-0468-01
Artikelnummer. 11594905
  • 342.00 CHF / 10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Geliertemperatur 40 bis 43 °C
  • Gelstärke (Kobe) 1.5 %, > 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Isoelektrische Fokussierung
Proteinreinigung
10 g
Agarose IEF-Medien
Getrocknet
60° bis 90 °C
20° to 25°C
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Agarose IEF-Medien > 10g