Learn More
Invitrogen™ ArC™ Aminreaktive Kompensations-Bead-Kit (für die Verwendung mit LIVE/DEAD™ Fixierbare Totzellen-Farbstoff-Kits)
ArC™ Amine Reactive Compensation Bead Kit (für die Verwendung mit LIVE/DEAD™ Fixable Dead Cell Stain Kits)
Marke:  Invitrogen™ A10346
393.96 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10093324
  • 588.00 CHF / 1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Enthält 1 Fläschchen mit ArC™ Amin-reaktiven Beads und 1 Fläschchen mit negativen Beads.
  • Bei 2 °C bis 8 °C lagern
  • 6 μm
    Durchflusszytometer
    100
    Raumtemperatur
    CompenFlow™, Molecular Probes™
    Fluoreszent
    beliebige Laser (UV bis 633/635)
    Tube
    1 Kit
    Oberfläche
    Kompensations-Beads
    Dokumentation
    Manuals
    Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer2985049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2024 Catalog NumberA10346
    Chargennummer2985030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberA10346
    Chargennummer2965772 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2024 Catalog NumberA10346
    Chargennummer2920661 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2024 Catalog NumberA10346
    Chargennummer2901492 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2024 Catalog NumberA10346
    Name des Produkts
    Invitrogen™ ArC™ Aminreaktive Kompensations-Bead-Kit (für die Verwendung mit LIVE/DEAD™ Fixierbare Totzellen-Farbstoff-Kits) > 1 Kit
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.