Learn More
Kimberly-Clark™ Distributeur manuel de solution de lavage des mains professionnel Aquarius
Schaffen sie einen hygienischen und stilechten waschraum mit diesem schlanken weißen Aquarius™ spender für flüssig- oder schaumseife. Der einfach zu reinigende, wandmontierte seifenspender liefert genau die richtige menge seife, wodurch der verbrauch reduziert und verschwendung minimiert wird.
Marke: Kimberly-Clark™ 6948
10.82 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Der hygienische seifenspender liefert genau die richtige menge, wodurch der verbrauch reduziert und verschwendung minimiert wird
- Das schlanke, glatte, abgerundete design dieses seifenspenders ist ohne schmutzfallen und ermöglicht so eine einfache reinigung und verbesserte waschraumhygiene
- Das moderne design dieses handseifenspenders macht ihn zu einer perfekten lösung für jeden waschraum
- Kompatibel mit einer vielzahl von Kimberly-Clark kassettenn
Spezifikation
Spender für Handreiniger | |
4.5 in. | |
1 in. | |
4.6 in. | |
9.3 in. | |
Hand Soap | |
Wall Mount | |
Hinged Lid with Front Opening | |
1 l | |
Je 1 |
Weiß | |
11.4 cm | |
25.7 cm | |
11,6 cm | |
11,4 cm | |
Plastic | |
1 | |
33.8 oz. | |
Ideal zum Dosieren von Flüssigseife oder Schaum für maximale Vielseitigkeit und Kosteneffizienz. |
Videos
-
Kimberly Clark Professional 06948000