Learn More
Micronova™ M-Zone™ Mikrodispenser™ , berührungsloser Seifenspender
BIOPHARMA
Ein berührungsloses Spendersystem für Handpflegemittel zur problemlosen Wandmontage, mit Schwerkraftpumpe für den einfachen Flaschenwechsel und effizienten Batteriebetrieb. Die Kartuschen lassen sich problemlos an Seifen und Desinfektionsmitteln anbringen und können mit dem Spender verwendet werden.
Marke:  Micronova™ ICDISP-3
Artikelnummer. 11912475
  • 142.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
Kombiniert berührungslose Ausgabe mit problemloser Installation und einfachem Flaschenwechsel
Der berührungslose M-Zone™ MikroDispenser™ Seifenspender ist für die Verwendung mit verschiedenen ICCAP-Dispensierkapseln konzipiert, die auf die zugehörigen austauschbaren 500 ml-Flaschen aufgeschraubt werden und in die Vertiefung des Spenders einrasten. Wenn der Lichtstrahl unterbrochen ist, weil eine Hand unter das Gerät gehalten wird, wird die Pumpblase am Despensierausgang gedrückt, sodass 1 oder 2 ml-Handpflegemittel in die Handfläche gegeben wird.
  • Berührungsloser Spender für Handpflegemittel
  • Wandhalterung mit Tropfschale
  • Problemlose Installation und Flaschenwechsel
  • Kompakte, schwerkraftbetätigte Einheit, ohne Schläuche
  • Effizienter Batteriebetrieb
  • Zur Verwendung mit einer Auswahl an ICCAP-Dispensierkapseln:
    • ICCAP-16 – grüne 2 ml-Dispensierkapsel für Seifen und Desinfektionsmittel
    • ICCAP-17IR – blaue 1 ml-Dispensierkapsel für sterile IPA oder Desinfektionsmittel
  • Entwickelt für die Verwendung mit den Micronova 500 ml-Ersatzflaschen mit Handpflegemittel:
    • HY-G-Clenz – antibakterielle Seife, Aquahol - steriler Alkohol, NovaClenz – Handdesinfektionsmittel und lona – Handseife mit geringem Natriumgehalt
Spezifikation
Spezifikation
Handseifenspender
Non-sterile
OSHA und CDC
AA-Batterien erforderlich; für 500 ml-Flaschen Handpflegemittel und ICCAP-16 oder ICCAP-17IR
5 in.
Kunststoff
12 cm
No
Nicht autoklavierbar
Weiß
Pharmazeutische, biomedizinische und medizinische Anwendungen
13 cm
500 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer048845-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/06/2025 Catalog NumberICDISP-3
Chargennummer048510-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/05/2025 Catalog NumberICDISP-3
Chargennummer047199-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/12/2024 Catalog NumberICDISP-3
Chargennummer046338-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog NumberICDISP-3
Chargennummer045493-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/10/2024 Catalog NumberICDISP-3
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ M-Zone™ Mikrodispenser™ , berührungsloser Seifenspender > M-Zone MicroDispenser