Learn More
Gilac™ Tumblers, 22 Cycle, White
Reusable plastic 22 Cycle Tumblers with outstanding durability even in the intensive use cycle.
Marke:  Gilac™ G627221
Artikelnummer. 17938631
  • 9.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • Reusable plastic tumbler.
  • Outstanding durability even in the intensive use cycle.
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
7.4 oz.
Tumbler Cup
0.22 L
10 Pk.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Tumblers, 22 Cycle, White > Quantity: 10 Pk.