Learn More
Ratiolab™ Tischfuß und Abfallbeutel
Diese Beutel zur Entsorgung kontaminierter Laborartikel verwenden. Abfall-Einwegbeutel und Tischständer-Set bestehen aus einem Tischständer und markanten roten autoklavierbaren Beuteln zur einfachen Identifizierung.
Marke:  Ratiolab™ 7001401
Artikelnummer. 10631246
  • 25.63 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 100 rote autoklavierbare Beutel mit Warnaufdruck BIOHAZARD und Sterilisationsindikatorfeld
  • Beutelabmessungen 210 x 290mm, aus robustem Polyethylen (PE)
  • Rechteckiges weißes Indikatorfeld wird beim Autoklavieren dunkel
  • Mit Symbol BIOHAZARD und Sicherheitsaufdruck in Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch
  • Autoklavierbar bei 121 °C, zum Autoklavieren darf der Beutel nicht vollständig verschlossen werden
  • Praktischer Tischständer, kunststoffbeschichtet, mit 3 Gummifüßen
Spezifikation
Spezifikation
2,5 l/Bag
100 Müllbeutel
200 x 300 mm
Tischhalter und Abfallbeutelset
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ratiolab™ Tischfuß und Abfallbeutel > Fassungsvermögen: 2.5 l/Beutel; Abmessungen: 200 x 300 mm