Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer I, (2 x 75 mL)
Optimiert für die Verwendung mit AmpliTaq™ DNA-Polymerase für eine stabile PCR-Amplifikation
Marke:  Applied Biosystems™ 4379876
Product Code. 10390885
  • 600.00 CHF / 150 Milliliter
Lager vorrätig
Explore more special offers
Add to basket
Includes: Inhalt: 2x 75 ml GeneAmp™ 10X-PCR-Puffer I (500 mM KCl, 100 mM Tris-HCl, pH 8,3; 15 mM MgCl2 und 0,01 % (w/v) Gelatine). Autoklavierbar.
Description
Description
Applied Biosystems GeneAmp 10X PCR Buffer I is optimized for use with AmpliTaq DNA Polymerase, resulting in robust PCR amplification. GeneAmp 10X PCR Buffer I contains 15 mM MgCl2. When diluted 1:10, it provides the optimal pH and ionic strength for PCR amplification with AmpliTaq DNA Polymerase.
  • Erhältlich in mehreren praktischen Größen
  • Enthält 15 mM MgCl2
  • 1:10 verdünnt, pH-Wert und Ionenstärke optimal für die PCR-Amplifikation mit AmpliTaq DNA-Polymerase
Informationen zur Lizenz (Limited Label Licence) und zum Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Order Info
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Inhalt: 2x 75 ml GeneAmp™ 10X- PCR-Puffer I (500 mM KCl, 100 mM Tris-HCl, pH 8,3; 15 mM MgCl2 und 0,01 % (w/v) Gelatine). Autoklavierbar.
Lagerung bei -15 °C bis -25 °C.
PCR Buffer
Nasseis
10X
Kit
AmpliTaq DNA-Polymerase
2 x 75 mL
Standard-PCR
10 X
150 ml
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Manuals
Certificates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2708631 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4379876
Chargennummer2862681 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number4379876
Chargennummer2975863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4379876
Chargennummer3037504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number4379876
Chargennummer3050341 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number4379876
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer I, (2 x 75 mL) > 1 Kit
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.