Learn More
Invitrogen™ Apolipoprotein E Human ELISA-Kit
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ EHAPOEX10
Beschreibung
Apo E (Apolipoprotein E) spielt eine wichtige Rolle beim Metabolismus von Lipiden im Plasma und ist auch Bestandteil verschiedener Plasmalipoprotein-Lipidpartikel. Das Protein wird in Leber, Gehirn, Milz und Niere synthetisiert, und die Konzentrationen sind hoch in interstitiellen Flüssigkeiten, wo es eine Rolle bei der Verteilung von Cholesterin aus Zellen spielt, in denen Cholesterin im Übermaß vorhanden ist, zu Zellen, die Cholesterin benötigen. Apo E spielt auch eine wichtige Rolle bei der Bildung von Lipoproteinen und Chylomikronen mit sehr geringer Dichte. Das Apo E-Gen befindet sich auf dem Chromosom 19 an Position 19q13.2. 2.
Spezifikation
P02649 | |
1,5 ng/ml | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
APOE | |
< 10% | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
1,64 bis 400 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
348 | |
< 12% | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assay-Verdünnerkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
10 x 96 Tests | |
Plasma, 1 μl|Serum, 1 μl|Supernatant, 100 μl | |
APOE | |
4 h 45 min |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.