Learn More
Anisoin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11487144
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Anisoin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487144
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11487144
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21559.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 119-52-8 | C16H16O4 | 272.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Anisoin ist ein nützliches prächromatographisches fluorogenes Derivatisierungsreagenz für die LC-Analyse (Flüssigkeitschromatographie) von Guanidino-Verbindungen. Es ist als Photoinitiator in Polymerisationsreaktionen weit verbreitet. Häufig eingesetzt in UV-härtenden Farben, Holzbeschichtungen, Papierbeschichtungen, Glasfaser, PCB, Siebdruck, Papierlack und anderen Oberflächenbeschichtungen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol und Aceton.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säurechloriden und Säureanhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-52-8
Summenformel C16H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 272.30
MDL-Nummer MFCD00008411
InChI-Schlüssel LRRQSCPPOIUNGX-UHFFFAOYNA-N
Synonym anisoin, 2-hydroxy-1,2-bis 4-methoxyphenyl ethanone, 4,4'-dimethoxybenzoin, p-anisoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-bis 4-methoxyphenyl, benzoin, 4,4'-dimethoxy, p,p'-dimethoxybenzoin, benzoin,4'-dimethoxy, 4,4'-anisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-2-hydroxyethan-1-oneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 95415
IUPAC-Name 2-hydroxy-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethan-1-one
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(O)C(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anisoin
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Menge 25 g
Beilstein 3211892
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol and acetone.
Formelmasse 272.3
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10216860 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21559.14,B21559.36
Chargennummer10194344 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21559.14,B21559.36
Chargennummer10205197 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21559.14,B21559.36
Chargennummer10229134 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21559.14,B21559.36
Chargennummer10222430 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21559.14,B21559.36
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Anisoin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >