Learn More
2,2-Dimethoxy-2-Phenylacetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10242652
Verfügbar ab: 13-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,2-Dimethoxy-2-Phenylacetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10242652 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10242652
Marke: Thermo Scientific Acros 187840050
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 24650-42-8 | C16H16O3 | 256.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24650-42-8
Summenformel C16H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 256.30
MDL-Nummer MFCD00008475
InChI-Schlüssel KWVGIHKZDCUPEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethoxy-2-phenylacetophenone, benzil dimethyl ketal, kayacure bdmk, irgacure 651, ethanone, 2,2-dimethoxy-1,2-diphenyl, lucirin bdk, photomer 51, benzil dimethylketal, esacure kb 1, irgacure 621Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 90571
IUPAC-Name 2,2-Dimethoxy-1,2-diphenylethanon
SMILES COC(OC)(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 64°C to 68°C
Farbe Weiß bis gelb
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (75°C, 2 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5COC(OCH3)2C6H5
Menge 5 g
Merck Index 14, 3392
Formelmasse 256.29
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number187840050,187840500,187842500
ChargennummerA0462622 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2024 Catalog Number187840050,187840500,187842500
ChargennummerA0399445 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number187840050,187840500,187842500
ChargennummerA0409030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number187840050,187840500,187842500
ChargennummerA0413451 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number187840050,187840500,187842500
Produktidentifikator
  • 2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
Name des Produkts
2,2-Dimethoxy-2-Phenylacetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >