Learn More
Anisoin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10657484
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-52-8
Summenformel C16H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 272.30
MDL-Nummer MFCD00008411
InChI-Schlüssel LRRQSCPPOIUNGX-UHFFFAOYNA-N
Synonym anisoin, 2-hydroxy-1,2-bis 4-methoxyphenyl ethanone, 4,4'-dimethoxybenzoin, p-anisoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-bis 4-methoxyphenyl, benzoin, 4,4'-dimethoxy, p,p'-dimethoxybenzoin, benzoin,4'-dimethoxy, 4,4'-anisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-2-hydroxyethan-1-one
PubChem CID 95415
IUPAC-Name 2-hydroxy-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethan-1-one
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(O)C(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anisoin
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt 109°C to 114°C
Farbe Beige bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 08, 423
Formelmasse 272.29
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Anisoin