Learn More
Benzoin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11489492
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzoin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489492
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11489492
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10188.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 119-53-9 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
Benzoin is used as a flavor, antiseptic and photopolymerization catalyst. It is also used as a raw material in organic syntheses. It serves as a precursor to benzil, which is a photoinitiator. Further, it is used as degassing agent for powder coatings. In addition to this, it is used as an additive and in powder coating to remove the pinhole phenomenon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzoin wird als Aroma-, Antiseptik- und Photopolymerisationskatalysator verwendet. Wird auch als Rohstoff in organischen Synthesen verwendet. Dient als Vorläufer von Benzil, dem Photoinitiator. Wird darüber hinaus als Entgasungsmittel für Pulverbeschichtungen verwendet. Wird darüber hinaus als Additiv und in Pulverbeschichtung zur Entfernung des Lochreihenphänomens verwendet.
Löslichkeit
In Chlor löslich. Schwer löslich in Wasser, Ethanol und Äther.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Anhydriden, sauren Chloriden und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-53-9
Summenformel C14H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.25
MDL-Nummer MFCD00004496
InChI-Schlüssel ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYNA-N
Synonym benzoin, 2-hydroxy-2-phenylacetophenone, benzoylphenylcarbinol, benzoin tincture, +--benzoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl, bitter almond oil camphor, phenylbenzoyl carbinol, 2-hydroxy-1,2-diphenylethan-1-one, alpha-hydroxybenzyl phenyl ketone
PubChem CID 8400
ChEBI CHEBI:17682
IUPAC-Name 2-Hydroxy-1,2-Diphenylethanon
SMILES OC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoin
Schmelzpunkt 131°C to 136°C
Dichte 1.31
Siedepunkt 334°C to 344°C
Flammpunkt 181°C (357°F)
Geruch Pleasant
Menge 250 g
Beilstein 391839
Merck Index 14,1093
Löslichkeitsinformationen Soluble in chlorine. Slightly soluble in water,ethanol and ether.
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
Benzoin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >