Learn More
Benzoin 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10010550
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzoin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10010550
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10010550
Marke: Thermo Scientific Acros 105515000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-53-9
Summenformel C14H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.25
MDL-Nummer MFCD00004496
InChI-Schlüssel ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYNA-N
Synonym benzoin, 2-hydroxy-2-phenylacetophenone, benzoylphenylcarbinol, benzoin tincture, +--benzoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl, bitter almond oil camphor, phenylbenzoyl carbinol, 2-hydroxy-1,2-diphenylethan-1-one, alpha-hydroxybenzyl phenyl ketoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8400
ChEBI CHEBI:17682
IUPAC-Name 2-Hydroxy-1,2-Diphenylethanon
SMILES OC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoin
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 133.0°C to 137.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 194.0°C (12.0 mmHg)
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5CH(OH)COC6H5
Menge 500 g
Merck Index 15, 1095
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: sparingly soluble
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462349 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2024 Catalog Number105510025,105515000,105511000
ChargennummerA0455778 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2023 Catalog Number105510025,105515000,105511000
ChargennummerA0398411 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number105510025,105515000,105511000
ChargennummerA0393406 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number105510025,105515000,105511000
ChargennummerA0405640 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number105510025,105515000,105511000
Name des Produkts
Benzoin 98 %, Thermo Scientific Chemicals >