Learn More
Gibco™ Animal-Free Human Dendritic Cell Cytokine Package, PeproTech®
The Animal-Free Human Dendritic Cell Cytokine Package contains the key components required for the culturing of human dendritic cells.
Marke:  Gibco™ AF-HDC
1062.06 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
1062.06 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17806687
  • 1166.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
The Animal-Free Human Dendritic Cell Cytokine Package contains the key components required for the culturing of human dendritic cells.
The package contains the following two vials:
• 100 μg Animal-Free Human IL-4 (Cat. No. F-200-04-100UG)
• 100 μg Animal-Free Human GM-CSF (Cat. No. AF-300-03-100UG)
IL-4 is a pleiotropic cytokine that regulates diverse T and B cell responses including cell proliferation, survival, and gene expression. Produced by mast cells, T cells, and bone marrow stromal cells, IL-4 regulates the differentiation of naive CD4+ T cells into helper Th2 cells.
GM-CSF is a hematopoietic growth factor that stimulates the development of neutrophils and macrophages and promotes the proliferation and development of early erythroid megakaryocytic and eosinophilic progenitor cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Funktions-Assay, funktionaler Assay
Paket Für Dendritische Zellen, Zytokin
Human
Lyophilisiert
1 Pk.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer02112022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAF-HDC
Name des Produkts
Gibco™ Animal-Free Human Dendritic Cell Cytokine Package, PeproTech® > 1 Pack