Learn More
Interscience™ Anabac Deodorizing Capsules
Placed in an autoclave, Anabac capsules provide a discreet way to perfume the laboratory.
Marke: Interscience™ 320300
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Capsule dissolves during an autoclaving destruction cycle
- Capsule melts completely without leaving residue
- Eliminates unpleasant odors that can emerge from the autoclave
Spezifikation
Autoclave Capsule | |
Yes | |
Plastic | |
Citrus | |
Yellow | |
Yellow | |
Non-filtered | |
Autoclave |
Plastic | |
Capsules | |
Cap | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Single-use | |
Refreshes and Perfumes Air Where Autoclave Is Located | |
100 Capsules/Pk. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Interscience™ Anabac Deodorizing Capsules > Anabac Deodorizing Capsules; Appearance: Yellow; Color: Yellow; Scent: Citrus; Sterility: Non-sterile
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur