Learn More
Interscience™ Anabac Deodorizing Capsules
Placed in an autoclave, Anabac capsules provide a discreet way to perfume the laboratory.
93.85 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Autoclave Capsule |
---|---|
Color-coded | Yes |
Form | Capsules |
Griffmaterial | Plastic |
Handle Type | Cap |
Produktcode | Marke | Scent | Farbe | Aussehen | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Scent | Farbe | Aussehen | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10422084
|
Interscience™
320100 |
Fresh Scent | Klar | Yellow | Steril |
93.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15388927
|
Interscience™
320200 |
Apple | Grün, weiß | Clear Amber | Steril |
93.85 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
16825923
|
Interscience™
320300 |
Citrus | Yellow | Yellow | Unsteril |
93.85 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Capsule dissolves during an autoclaving destruction cycle
- Capsule melts completely without leaving residue
- Eliminates unpleasant odors that can emerge from the autoclave
Spezifikation
Autoclave Capsule | |
Capsules | |
Cap | |
Single-use | |
Refreshes and Perfumes Air Where Autoclave Is Located | |
100 Capsules/Pk. |
Yes | |
Plastic | |
Autoklavierbar | |
Non-filtered | |
Autoclave |