Learn More
Ammoniumhydroxid, ACS, 28.0 – 30.0 % NH™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11337598
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniumhydroxid, ACS, 28.0 – 30.0 % NH™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337598
1 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Artikelnummer. 11337598
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033285.A1
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Ammonium hydroxide is widely utilized as a leavening agent or acidity regulator in food production. It serves as a precursor to some alkyl amines and is also used in the tobacco industry for flavor enhancement and as a processing aid. During furniture making, it combines with tannic acid and is used to darken or stain wood by making it iron salts. In chemical laboratories, it used for qualitative inorganic analysis, as a complexant and as a base. It is used to clean gold, silve, and platinum jewelry. It is an active component of Tollens' reagent (consisting of a solution of silver nitrate and ammonia) and is used to determine the presence of aldehyde or alpha-hydroxy ketone functional groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 ohMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium hydroxide
Farbe Farblos
Prozentgehaltsbereich 28.0-30.0% NH3
Dichte 0.90
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Menge 1 kg
IUPAC-Name Aminhydrat
Formelmasse 35.05
Güte ACS
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ23K012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog Number033285.A1,033285.30,033285.D9
ChargennummerW17K051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog Number033285.A1,033285.30,033285.D9
ChargennummerP01K039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog Number033285.A1,033285.30,033285.D9
ChargennummerN01J009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2023 Catalog Number033285.A1,033285.30,033285.D9
ChargennummerR20I015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2022 Catalog Number033285.A1,033285.30,033285.D9
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydroxide, 28.0-30.0% NH3
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium hydroxide
Name des Produkts
Ammoniumhydroxid, ACS, 28.0 – 30.0 % NH™, Thermo Scientific Chemicals >