Learn More
Ammoniumhydroxid, für die Analyse, 20 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10300864
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniumhydroxid, für die Analyse, 20 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10300864 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Artikelnummer. 10300864
Marke: Thermo Scientific Acros 390070010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6, 7732-18-5
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 ohMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium hydroxide
Farbe Braun-grün bis braun-violett
Strukturformel NH4OH
Dichte 0.9200g/mL
Merck Index 15, 491
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Menge 1 L
IUPAC-Name Aminhydrat
Formelmasse 35.05
Reinheit (%) ≥20% (Acidimetry)
Güte Analytisch
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 0.92
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470997 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number390070025,390070010,390070250
ChargennummerA0463548 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/06/2024 Catalog Number390070025,390070010
ChargennummerA0436539 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number390070025,390070010,390070250
ChargennummerA0451032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number390070025,390070010
ChargennummerA0396093 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number390070025,390070010,390070250
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydroxide, 20-22% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Ammoniumhydroxid, für die Analyse, 20 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals >