Learn More
Ammoniumhydroxid-Lösung, puriss, p.a.,0%, Honeywell™ Fluka™ Artikelnummer.: 15670920
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniumhydroxid-Lösung, puriss, p.a.,0%, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15670920 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 l, Glasflasche, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 15670920
Marke: Honeywell-Fluka 098611L
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Puriss., p.a., verpackt in beschichteter, stoßfester und lecksicherer Glasflasche, 25 % NH3 in H2O (T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumhydroxidlösung
pH Alkali
Farbe Farblos
Siedepunkt 24 °C (1013 hPa)
CAS 1336-21-6
Schmelzpunkt -92 °C
Summenformel H5NO
Strukturformel NH4OH
MDL-Nummer MFCD00066650
UN-Nummer UN2672
Beilstein 3587154
Dichte 0.91 g/ml bei 20 °C, 0.9 g/ml bei 25 °C
Synonym Ammoniumhydroxid, Ammoniakwasser, Ammoniak wässrig, Aquammoniak, Ammoniak, Wasser, Haushaltsammoniak, Aammoniumhydroxidlösung, Ammoniak, Monohydrat, Ammoniumhydroxid Nh4OH, ammonium hydroxide nh4 oh
Löslichkeitsinformationen Vollständig mischbar
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Menge 1 l
SMILES N.O
IUPAC-Name Azanium; Hydroxid
Explosionsgrenze 0.27
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Formelmasse 35.05 mol
Reinheit (%) 0%
Güte Puriss. p.a.
Geruch Stechendes Ammoniak
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Name des Produkts
Ammoniumhydroxid-Lösung, puriss, p.a.,0%, Honeywell™ Fluka™ >