Learn More
Ammoniumhydroxid, ACS, 28.0 – 30.0 % NH™, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ammonium hydroxide is widely utilized as a leavening agent or acidity regulator in food production. It serves as a precursor to some alkyl amines and is also used in the tobacco industry for flavor enhancement and as a processing aid. During furniture making, it combines with tannic acid and is used to darken or stain wood by making it iron salts. In chemical laboratories, it used for qualitative inorganic analysis, as a complexant and as a base. It is used to clean gold, silve, and platinum jewelry. It is an active component of Tollens' reagent (consisting of a solution of silver nitrate and ammonia) and is used to determine the presence of aldehyde or alpha-hydroxy ketone functional groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium hydroxide |
Farbe | Farblos |
Prozentgehaltsbereich | 28.0-30.0% NH3 |
Dichte | 0.90 g/cm3 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Menge | 250 g |
IUPAC-Name | Aminhydrat |
Formelmasse | 35.05 |
Güte | ACS |
Geruch | Ammonia-like |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z23K012 | Analysenzertifikat | 21/01/2025 | 033285.A1,033285.30,033285.D9 |
W17K051 | Analysenzertifikat | 24/09/2024 | 033285.A1,033285.30,033285.D9 |
P01K039 | Analysenzertifikat | 08/03/2024 | 033285.A1,033285.30,033285.D9 |
N01J009 | Analysenzertifikat | 06/02/2023 | 033285.A1,033285.30,033285.D9 |
R20I015 | Analysenzertifikat | 04/07/2022 | 033285.A1,033285.30,033285.D9 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%