Learn More
Ammoniumhydroxid-Lösung, puriss. p.a. plus, Honeywell Fluka ™ Artikelnummer.: 15691560
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Ammoniumhydroxid-Lösung, puriss. p.a. plus, Honeywell Fluka ™
Artikelnummer. 15691560 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 l
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
Artikelnummer. 15691560
Marke: Honeywell-Fluka 170931L
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Puriss. p.a. Plus, ≥ 25 % NH3 in H2O
  • Übertrifft die Standard-ACS-Spezifikationen durch zusätzliche Spurenmetallanalyse
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumhydroxid, Ammoniakwasser, Ammoniak wässrig, Aquammoniak, Ammoniak, Wasser, Haushaltsammoniak, Aammoniumhydroxidlösung, Ammoniak, Monohydrat, Ammoniumhydroxid Nh4OH, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumhydroxidlösung
Strukturformel NH4OH
UN-Nummer 2672
Beilstein 3587154
Dichte 0.91 g/ml bei 20 °C, 0.9 g/ml bei 25 °C
Menge 1 l
IUPAC-Name Azanium; Hydroxid
Explosionsgrenze 0.27
Formelmasse 35.05 mol
Reinheit (%) ≥25 % NH3 in H2O
Güte puriss. p.a. plus
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydroxide solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonia, aqueous solution
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumhydroxid-Lösung, puriss. p.a. plus, Honeywell Fluka ™ >