Learn More
Ammoniumformiat in Methanol, 10 mM, mit 0.05 % Ameisensäure, LC-MS, Thermo Scientific™
Mobile Phasenmischung, die sich z. B. für Analysen von Vitamin D und Drogenmissbrauchstests eignet und in einer Borosilikatglasflasche verpackt ist, die direkt auf dem LC-MS-Gerät verwendet werden kann
Marke: Fisher Chemical MB122-1
138.70 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ammoniumformiat in Methanol, 10 mM, mit 0,05 % Ameisensäure, 0,57 bis 0,69 g/l (Ammoniumformiat, w/v), CAS-Nummer-540-69-2, 67-56-1, 64-18-6
- Geeignet Zur Verwendung in LC/MS- und UHPLC-Applikationen
- Vorgemischt für Anwenderfreundlichkeit
- Gemisch der mobilen Phase, geeignet für den Nachweis von Vitamin D und Drogenmissbrauch
- Verpackt in Flaschen aus Borosilikatglas zur Verhinderung der Bildung von Metalladdukten, die direkt am Gerät verwendet werden können
- Ammoniumformiat, ein häufig verwendeter HPLC-Puffer, der mit LC/MS kompatibel ist
Spezifikation
64.7°C | |
Mobile-phase solvent blend | |
3.5 (25°C) | |
1 L | |
MFCD00004595 | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
Methanol | |
UHPLC-MS | |
Flasche aus Borosilikatglas | |
0.791 g/cm3 |
Ammonium Formate in Methanol, 10mM, with 0.05% Formic Acid | |
540-69-2, 67-56-1, 64-18-6 | |
Flüssigkeit | |
CH4O | |
ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny | |
CO | |
32.04 | |
10 mM Ammoniumformat | |
128 at 20°C |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sicherheit und Handhabung
- 10mM Ammonium Formate in Methanol + 0.05% Formic Acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Methyl alcohol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%