Learn More
Navailles Asynchroner ESD-Stuhl
Dieser asynchrone ESD-Stuhl eignet sich für Präzisionsarbeiten in Reinräumen, passt sich hervorragend an alle Arbeitsstellungen an und bietet unübertroffene Ergonomie und Arbeitskomfort.Er unterstützt insbesondere die Lendenwirbel in allen Positionen.
Marke:  Navailles 7EG 40GBLN 00 905
423.64 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17426172
  • 576.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Chromiertes, 5-beiniges, abriebfestes, verstärktes Unterteil, mit antistatischen Rollen oder Gleitern
  • Chrom-Gashebesäule mit Höhenverstellung und Stoßdämpfer
  • Ergonomischer Sitz aus schwarzem KANGO™ Polyurethan
  • Verstellbarer Fußring aus Aluminium
  • Unabhängig einstellbare Sitz- und Rückenlehnenneigung mit einem Fingertipphebel dank asynchronem Mechanismus
  • Spezielles leitfähiges Polyurethan wird an die Metallteile des Stuhls angeschlossen, sodass Strom durch Carbonrollen oder Pads abgeleitet werden kann
  • Spezielles leitfähiges Polyurethan wird an die Metallteile des Stuhls angeschlossen, sodass Strom durch Carbonrollen oder Pads abgeleitet werden kann
  • Baugruppe, die für einen perfekten Abfall der elektrischen Ladung zum Boden entwickelt wurde (Reaktivitätstest durch das LCIE)
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Ja
ISO 3
Reinräume
265 lb.
Polyurethan
27,1 lb.
Antistatische Räder
59 cm
470 bis 600 mm
Keine Armlehnen
Polyurethan
Gasfedersäule
120 kg
8 Jahre
12,3 kg
23,2 in.
Name des Produkts
Navailles Asynchroner ESD-Stuhl > Asynchroner ESD-Stuhl; Radtyp:Antistatische Räder; einstellbar (Höhe):470 bis 600 mm