Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Vorteilspacks (bis-reaktiver NHS-Ester)
Geeignet für die allgemeine Kennzeichnung von Amin-Rückständen
Marke: Cytiva PA15000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bestellinformation
Große Auswahl an Großpackungen lieferbar, für höchste Wirtschaftlichkeit Die Packungen enthalten Fluoren, die zwei reaktive Gruppen auf jedem Farbstoffmolekül zur allgemeinen Markierung von Proteinamin-Gruppen tragen.
Spezifikation
Geeignet für die allgemeine Markierung von Amin-Rückständen | |
Cy5 bis-NHS Ester | |
2 °C bis 8 °C |
5 mg | |
Folienpackungen mit jeweils 1, 5, 10, 25 oder 50 mg getrocknetem Farbstoff |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
GEH001 Western blot
DateigrößeVersion: 2.6 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Amersham™ CyDye™ Vorteilspacks (bis-reaktiver NHS-Ester) > Cy5; 5mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur