Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Vorteilspacks (bis-reaktiver NHS-Ester)
Geeignet für die allgemeine Kennzeichnung von Amin-Rückständen
1293.00 CHF - 11325.00 CHF
Spezifikation
Kitinhalt Folienpackungen, jede enthält 5, 10 oder 50 mg getrockneten Farbstoff
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Menge Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11585035
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA12000
5 mg Cy2 bis-NHS Ester Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11515045
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA13002
50 mg Cy3 bis-NHS Ester
11325.00 CHF
50 Milligramm
Verfügbar ab: 11-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11505045
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA13000
5 mg Cy3 bis-NHS Ester
1640.00 CHF
5 Milligramm
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11525045
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA13004
10 mg Cy3 bis-NHS Ester
2340.00 CHF
10 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11575045
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA15002
50 mg Cy5-Bis-NHS-Ester
8550.00 CHF
50 Milligramm
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11585045
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA15004
10 mg Cy5 bis-NHS Ester
2340.00 CHF
10 Milligramm
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11525055
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA15500
5 mg Cy5.5 bis-NHS Ester Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11535055
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA15502
50 mg Cy5.5-Bis-NHS-Ester
10790.00 CHF
50 Milligramm
Verfügbar ab: 10-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11555055
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA17000
5 mg Cy7 bis-NHS Ester
1640.00 CHF
5 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11565055
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA17004
10 mg Cy7 Bis NHS Ester
2565.00 CHF
10 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11565045
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA15000
5 mg Cy5 bis-NHS Ester
1615.00 CHF
5 Milligramm
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11545055
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA15504
10 mg Cy5.5 bis-NHS Ester Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Bestellinformation
Große Auswahl an Großpackungen lieferbar, für höchste Wirtschaftlichkeit Die Packungen enthalten Fluoren, die zwei reaktive Gruppen auf jedem Farbstoffmolekül zur allgemeinen Markierung von Proteinamin-Gruppen tragen.
Spezifikation
Spezifikation
Folienpackungen, jede enthält 5, 10 oder 50 mg getrockneten Farbstoff
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1