Learn More
Molecular Probes™ Acryloyl-X, SE, 6-((Acryloyl)amin)hexansäure, Succinimidylester
6-([Acryloyl]Amino)Hexansäure, Succinimidylester (Acryloyl-X, SE)
Marke: Molecular Probes™ A20770
Beschreibung
Der Succinimidylester von Acryloyl-X, SE (6-((Acryloyl)amino)hexansäure) reagiert mit Aminen von Proteinen, aminmodifizierten Nukleinsäuren und anderen Biomolekülen zu Acrylamiden, die zu Polyacrylamidmatrizen oder auf Oberflächen, wie beispielsweise in Microarrays und Biosensoren, copolymerisiert werden können.
Spezifikation
5 mg | |
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Raumtemperatur | |
Acryloyl-X |
Acryloyl-X, SE | |
Amin | |
Aktiv-Ester, Succinimidylester | |
Klassische Farbstoffe |