Learn More
Invitrogen™ Poly(A) Polymerase (cloned) 2 U/μL
Katalysiert das Anhängen von Adenosin zum 3'-Ende der RNA in sequenzunabhängiger Weise
Marke:  Invitrogen™ AM2030
385.52 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
422.45 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10390495
  • 518.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Poly(A)-Polymerase, 5X Poly(A)-Polymerase-Puffer und 25 mM MnCl2
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Enzym Invitrogen Poly(A)-Polymerase kann zum Anhängen von radioaktiv markiertem ATP an das 3'-Ende von RNA-Molekülen verwendet werden, um markierte RNA zu erzeugen.
  • Lieferumfang: Ein Röhrchen mit 80 E (2 E/μl), 5X Poly(A)-Polymerase-Puffer und 25 mM MnCl2
  • Das Enzym kann in Verbindung mit Terminal-Transferase, Reverse Transkriptase und thermostabiler Polymerase verwendet werden, um RNAs unbekannter Sequenzen zu klonieren.
  • Einheiten-Definition: Eine Einheit (E) ist die Enzymmenge, die benötigt wird, um in 10 Minuten bei 37 °C 1 nmol AMP in säureunlösliches Material zu integrieren.
DNA & RNA-Aufreinigung & -Analyse, Nukleinsäure-Markierung & Oligo-Synthese, PCR & Real-Time PCR, RNA-Markierung, Reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Poly(A)-Polymerase, 5X Poly(A)-Polymerase-Puffer und 25 mM MnCl2 sind bei –20 °C zu lagern.
Poly(A)-RNA-Polymerase
2 μl
RNA
Trockeneis
Ambion™
5X
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3122784 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberAM2030
Chargennummer2866898 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberAM2030
Chargennummer2809286 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberAM2030
Chargennummer3126453 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberAM2030
Chargennummer2908488 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberAM2030
Name des Produkts
Invitrogen™ Poly(A) Polymerase (cloned) 2 U/μL > 80 Einheiten