Learn More
Thermo Scientific™ SP6 RNA Polymerase (20 U/μL)
Thermo Scientific™ SP6-RNA-Polymerase ist eine DNA-abhängige RNA-Polymerase mit strikter Spezifität für ihre doppelsträngigen Promoter.
Marke:  Thermo Scientific™ EP0131
100.11 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
144.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10344450
  • 149.00 CHF / 2000 Einheiten
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Thermo Scientific™ Bakteriophage SP6-RNA-Polymerase ist eine DNA-abhängige RNA-Polymerase mit strikter Spezifität für ihre doppelsträngigen Promoter.
Katalysiert die 5'=>>3'-Synthese von RNA entweder an einzelsträngiger oder doppelsträngiger DNA, die ihrem Promoter nachgelagert ist.
  • Enthält modifizierte Nukleotide (z. B. mit Aminoallyl, Biotin, Fluorescein und Digoxigenin markierte Nukleotide)
Empfohlen für:
Synthese von nicht markierter und markierter RNA für die folgenden Verwendungsmöglichkeiten: Hybridisierung (1), In-Vitro-RNA-Translation (2); als aRNA (3), siRNA (4), Substrat in RNase-Schutz-Assays (5), Template für die Sequenzierung genomischer DNA.
Hinweis:
Promoter-Konsensussequenzen: AATTAACCCTCACTAAA G GGAGA - T3 TAATACGACTCACTATA G GGAGA - T7 ATTTAGGTGACACTATA G AAGNG - SP6 Die in Fettschrift dargestellte Position (+1) zeigt das erste Nukleotid, das während der Transkription in die RNA inkorporiert wird. Nur Basen an dieser Position bis +3 sind entscheidend für die Transkription, und sie müssen eine G- bzw. Purin-Base sein (9).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SP6-RNA-Polymerase
2000 U
1X
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2845858 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEP0131
Chargennummer2845847 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEP0131
Chargennummer2872536 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEP0131
Chargennummer2888380 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEP0131
Chargennummer2920942 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberEP0131
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SP6 RNA Polymerase (20 U/μL) > 20 Units/μl, 2.000 Units