Learn More
Thermo Scientific™ T7 RNA-Polymerase, HC (200 U/μl)
Thermo Scientific™ T7-RNA-Polymerase ist eine DNA-abhängige RNA-Polymerase mit strikter Spezifität für ihre doppelsträngigen Promoter.
Marke:  Thermo Scientific™ EP0113
178.21 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
176.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10753931
  • 265.00 CHF / 25000 Einheiten
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Bakteriophagen-T7-RNA-Polymerase ist eine DNA-abhängige RNA-Polymerase mit strikter Spezifität für ihren doppelsträngigen Promotor.
Sie katalysiert die 5'=>3'-Synthese von RNA entweder an einzelsträngiger oder doppelsträngiger DNA, die ihrem Promoter nachgelagert ist.
  • Enthält modifizierte Nukleotide (z. B. mit Aminoallyl, Biotin, Fluorescein und Digoxigenin-markierte Nukleotide)
Empfohlen für:
Synthese von nicht markierter und markierter RNA, verwendbar für: zur Hybridisierung, In-vitro-RNA-Translation; als aRNA, siRNA, Substrat in RNase-Protektionsassays, Template für genomische DNA-Sequenzierung.
Hinweis:
Konsensus-Promoter-Sequenzen: TAATACGACTCACTATA G GGAGA. Die in Fettschrift dargestellte Position (+1) zeigt das erste Nukleotid, das während der Transkription in die RNA eingebaut wird. Nur Basen an dieser Position bis +3 sind entscheidend für die Transkription, und sie müssen eine G- bzw. Purin-Base sein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
T7-RNA-Polymerase
25.000 E
> 200 U/µl
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2792524 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0113
Chargennummer2792529 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0113
Chargennummer2794838 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0113
Chargennummer2822105 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0113
Chargennummer2814734 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0113
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ T7 RNA-Polymerase, HC (200 U/μl) > größer als 100 Units/μl, 25.000 Units