Learn More
Invitrogen™ Nuklease-freies Wasser (nicht DEPC-behandelt)
Nuklease-freies Wasser (nicht mit DEPC behandelt) wurde entionisiert, in den Endbehälter gefiltert und autoklaviert.
Marke: Invitrogen™ AM9939
236.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Nuklease-freies Wasser (nicht DEPC-behandelt) wurde entionisiert, in die endgültige Flasche gefiltert und autoklaviert.
- Das Wasser ist gebrauchsfertig und erfordert keine Vorbereitung, Mischung oder Autoklavierung.
- Gründlich auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet
- Da dieses Wasser nicht mit DEPC behandelt ist, wird es für Anwendungen empfohlen, bei denen sich Rückstände von DEPC als schädlich erweisen könnten (z. B. bei Oozytenmikroinjektion).
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
6 bis 8 | |
Flasche | |
5 x 100 ml | |
Raumtemperatur |
Molekularbiologie | |
keine CD | |
Autoklaviert, membrangefiltert | |
Ambion™ |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %