Learn More
Wasser, Gütegrad für die Molekularbiologie, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10490025
100 mL, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
4 L
10 L
20 l
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Poly-Würfel
Für viele grundlegende molekularbiologische Verfahren
Ultrareines, deionisiertes Wasser in molekularbiologischer Qualität ist ideal für viele grundlegende Verfahren wie PCR, Elektrophorese, DNA-Sequenzierung und Puffer für enzymatische Analysen geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
Namenshinweis 0.03μm filtered to ensure high purity
pH 7
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Leitfähigkeit <2μS/cm
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- and Protease-Free
DNase DNase-frei
Merck Index 15, 10237
Formelmasse 18.02
Güte Molekularbiologie
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 17.5mmHg at 20°C
Gefiltert durch Gefiltert durch einen 0.3 μ-Filter
Behandlung(en) Deionized
Dichte 1.000g/cm³
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig
Name des Produkts
Wasser, Gütegrad für die Molekularbiologie, Fisher BioReagents >