Learn More
Invitrogen™ Nuklease-freies Wasser (nicht DEPC-behandelt)
Nuklease-freies Wasser (nicht mit DEPC behandelt) wurde entionisiert, in den Endbehälter gefiltert und autoklaviert.
Marke:  Invitrogen™ AM9938
105.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10185104
  • 132.00 CHF / 100 Milliliter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Nuklease-freies Wasser (nicht DEPC-behandelt) wurde entionisiert, in die endgültige Flasche gefiltert und autoklaviert.
  • Das Wasser ist gebrauchsfertig und erfordert keine Vorbereitung, Mischung oder Autoklavierung.
  • Gründlich auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet
  • Da dieses Wasser nicht mit DEPC behandelt ist, wird es für Anwendungen empfohlen,  bei denen  sich Rückstände von DEPC als schädlich erweisen könnten (z. B. bei Oozytenmikroinjektion).
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 bis 8
Flasche
1 x 100 ml
Raumtemperatur
Molekularbiologie
keine CD
Autoklaviert, membrangefiltert
Ambion™
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2406059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberAM9938
Chargennummer2403058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberAM9938
Chargennummer2310057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberAM9938
Chargennummer2409060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberAM9938
Chargennummer2310057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog NumberAM9938
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Nuklease-freies Wasser (nicht DEPC-behandelt) > 1 x 100 ml