Learn More
Invitrogen™ mMESSAGE mMACHINE™ SP6 Transkriptionskit
In-vitro-Synthese großer Mengen gecappter RNA
Marke:  Invitrogen™ AM1340
1309.10 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10391175
  • 1392.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: SP6-Enzymgemisch, 10x Reaktionspuffer, 2XNTP/CAP-Lösung, GTP-Lösung, pTRI-xEF, TURBO DNase, Ammoniumacetat-Stopplösung, Lithium-Chloridpräzipitationslösung, Gelladepuffer II, nukleasefreies Wasser
Beschreibung
Beschreibung
mMESSAGE mMACHINE™ Kits wurden speziell für die in-vitro-Synthese großer Mengen gecappter RNA entwickelt. Die gecappte RNA imitiert die meisten in-vivo gefundenen eukaryotischen mRNAs, da sie am 5′'-Ende eine 7-Methylguanosin-Kappenstruktur aufweisen.
  • RNA-Ausbeute: 5 – 25 μg
  • Enthält Cap-Analogon [m7G(5′)ppp(5′)G] in einer Transkriptionsreaktion mit extrem hohem Ertrag
  • Das Cap-Analogon wird nur als erstes oder 5′-terminales G der Transkription eingefügt, da seine Struktur die Ingration an jeder anderen Stelle im RNA-Molekül verhindert.
  • Vereinfachtes Reaktionsformat, in dem alle vier Ribonukleotide und Cap-Analoga in einer einzigen Lösung gemischt sind.
  • Ideal für die routinemäßige Synthese gekappter RNA für die Oocyten-Mikroinjektion, in-vitro-Translation, Transfektion und andere Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SP6 Enzymgemisch, 10x Reaktionspuffer 2xntp⁄CAP Lösung, GTP Lösung, pTRI-xEF, TURBO DNase, Ammoniumacetat-Stopplösung, Lithium-Chloridpräzipitationslösung und Gelfüllpuffer II werden alle bei –20 °C gelagert. Das Nuklease-freie Wasser kann bei jeder Temperatur gelagert werden.
Kit
In-vitro-Transkription, synthetische mRNA, mRNA, Transfektion, LNPs, GENEart, linearisiertes DNA-Plasmid, Lieferung, PCR-Produkte
Ambion™, mMESSAGE mMACHINE™
25 Reaktionen
Trockeneis
PCR-Produkte, linearisiertes DNA-Plasmid
Synthetische mRNA, mRNA
mRNA, synthetische mRNA
25 Reaktionen
SP6 In-vitro-Transkriptionskit
SP6
15 – 25 µg
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2819656 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM1340
Chargennummer2797577 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM1340
Chargennummer2797493 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM1340
Chargennummer2793175 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM1340
Chargennummer2797487 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM1340
Name des Produkts
Invitrogen™ mMESSAGE mMACHINE™ SP6 Transkriptionskit > 25 Reaktionen