Learn More
Invitrogen™ MEGAscript™ T7 Transkriptionskit
Ultra-High-Yield-Technologie für die In-vitro-Transkription
Marke: Invitrogen™ AMB13345
Includes: T7 Enzym-Mix,10x Reaktionspuffer, ATP-Lösung, CTP-Lösung, GTP-Lösung, UTP-Lösung, pTRI-xEF, TURBO DNase, Ammoniumacetat-Stopplösung, Lithium-Chloridpräzipitationslösung und Gelladepuffer II, nukleasefreies Wasser
Beschreibung
Die hohe Ausbeute wird durch Modifikation der typischen Transkriptionsreaktionsbedingungen erzielt, so dass sehr hohe Nukleotidkonzentrationen effizient angewendet werden können. Der T7 Enzym Mix und der 10X Reaktionspuffer sind speziell für jede Charge und RNA-Polymerase kalibriert.
Verwendung des MEGAscript T7 Kits:
Das MEGAscript T7 Kit enthält In-vitro-Transkriptionsreaktions-Komponenten und ein Kontroll-Template. Das Kit ergibt insgesamt 3 bis 5 mg RNA (ca. 100 μg RNA oder mehr pro Reaktion) aus dem Kontroll-Template, das im Lieferumfang enthalten ist. Dies entspricht 400 bis 650 Mol RNA für jedes Template-Mol. Kleinere Templates ergeben in der Regel eine geringere Masse und eine größere Produkt-Mol-Ausbeute. Neuartige Transkriptionsreaktionsbedingungen und eine patentierte, ertragreiche Technologie ermöglichen die Synthese der 10 bis 50-fachen Menge an RNA, die durch konventionelle Transkriptionsreaktionen erzeugt wird.
AnwendungenDas MEGAscript T7 Kit ist für die Synthese großer Mengen nicht markierter RNA oder RNA mit geringer spezifischer Aktivität für eine Vielzahl von Anwendungen vorgesehen, einschließlich In-vitro-Translation, Antisense/Mikroinjektionsstudien und Isolierung von RNA-bindenden Proteinen. Bei groß angelegten Transkriptionsreaktionen ist die Konzentration von allen vier Nukleotiden hoch, deutlich über dem Km für das Enzym. Das MEGAscript T7 Kit ergibt typischerweise mehr als 10-mal mehr RNA als herkömmliche In-vitro-Transkriptionsreaktionen. Das Kit wird nicht für die Synthese von Sonden mit hoher spezifischer Aktivität empfohlen.
Zubehör
MessageAmp™ aRNA Amplifikationskits nutzen die MEGAscript-Technologie und wurden speziell für die Amplifikation von cRNA vor der Array-Analyse entwickelt. Für die Entfernung von freien Nukleotiden, Pufferkomponenten und Enzymen aus In-vitro-Transkriptionsprodukten verwenden Sie das MEGAclear™ Kit (Herst.- Nr. AM1908) und das MEGAclear-96 Kit (Herst.-Nr. Nr. AM1909).
RNA-Ertrag:
100 μg
Spezifikation
T7-Enzymgemisch, 10X Reaktionspuffer, ATP-Lösung, CTP-Lösung, GTP-Lösung, UTP-Lösung, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammoniumacetat-Stopplösung, Lithiumchlorid-Präzipitationslösung und Gelladepuffer II werden bei –20 °C gelagert. Das nukleasefreie Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden. | |
Kit | |
In-vitro-Transkription, synthetische mRNA, mRNA, Transfektion, LNPs, GENEart, linearisiertes DNA-Plasmid, Lieferung, PCR-Produkte | |
Ambion™, MEGAscript™ | |
200 Reaktionen | |
Trockeneis | |
PCR-Produkte, linearisiertes DNA-Plasmid |
Synthetische mRNA, mRNA | |
mRNA, synthetische mRNA | |
200 Reaktionen | |
T7 In-vitro-Transkriptionskit | |
T7 | |
100µ g |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.